Learn More
N-Methyl-4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3629743
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10377204
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC61746CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 944450-83-3
Formula molecolare C11H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 203.245
Numero MDL MFCD11109326
InChI Key PBJZWGQLXKZEJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzylamine, methyl 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methyl amine, 2-4-methyl aminomethyl phenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, methyl 4-5-methyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methylamine
PubChem CID 26343642
IUPAC Name N-methyl-1-[4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methanamine
SMILES CC1=NN=C(O1)C2=CC=C(C=C2)CNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-4-(5-methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzylamine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 95%