Learn More
N-Methyl-(chroman-8-ylmethyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10737315
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10737315
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC76146DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1048970-16-6
Formula molecolare C11H15NO
Molecular Weight (g/mol) 177.247
Numero MDL MFCD12198126
InChI Key VVCGFZWBAXPSIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-chroman-8-ylmethyl amine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-ylmethyl methyl amine, chroman-8-ylmethyl methylamine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 43811059
IUPAC Name 1-(3,4-dihydro-2H-chromen-8-yl)-N-methylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1OCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(chroman-8-ylmethyl)amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.25
Percent Purity 97%