Learn More
N-Methyl-(isoquinolin-4-ylmethyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10553924
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10553924
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC04946CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 157610-82-7
Formula molecolare C11H12N2
Molecular Weight (g/mol) 172.23
Numero MDL MFCD09879899
InChI Key PISGLKXJHQKIFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-isoquinolin-4-ylmethyl amine, isoquinolin-4-ylmethyl methyl amine, 4-isoquinolylmethyl methylamine, 4-isoquinolinemethanamine, n-methyl, n-methyl-iso quinolin-4-yl methyl amine
PubChem CID 24229453
IUPAC Name 1-isoquinolin-4-yl-N-methylmethanamine
SMILES CNCC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(isoquinolin-4-ylmethyl)amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 172.23
Percent Purity 97%