Learn More
N-Methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10565483
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10565483
Marca: Thermo Scientific MO00914CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 6971-44-4
Formula molecolare C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.171
InChI Key DNBWGFKLIBQQSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1-pyridin-4-yl methanamine, n-methyl-n-4-pyridylmethyl amine, 4-pyridinemethanamine, n-methyl, methylpyridin-4-ylmethylamine, n-methyl-4-pyridylmethylamine, n-methyl-n-4-pyridinylmethyl amine, methyl pyridin-4-ylmethyl amine, n-methylpyridine-4-methylamine, n-methyl-n-pyridin-4-ylmethyl amine, methyl 4-pyridylmethyl amine
PubChem CID 81436
IUPAC Name N-methyl-1-pyridin-4-ylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)amine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 97%