Learn More
N-Methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11356785
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11356785
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC53446CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 879896-62-5
Formula molecolare C10H16N2OS
Molecular Weight (g/mol) 212.311
Numero MDL MFCD09025876
InChI Key LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 18525863
IUPAC Name N-methyl-1-(5-morpholin-4-ylthiophen-2-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 212.32
Percent Purity 97%