Learn More
N-Methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 212.32 |
| Percent Purity | 97% |