Learn More
N-Methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10366844
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10366844
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC04546CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 179873-36-0
Formula molecolare C11H12N2
Molecular Weight (g/mol) 172.23
Numero MDL MFCD06738897
InChI Key IIPNTNDPIZNFRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-n-quinolin-6-ylmethyl amine, n-methyl-1-quinolin-6-yl methanamine, methyl quinolin-6-ylmethyl amine, methyl-quinolin-6-ylmethyl-amine, n-methyl-n-6-quinolinylmethyl amine, 6-quinolinemethanamine, n-methyl, 6-quinolinemethanamine,n-methyl, n-methyl-1-6-quinolinyl methanamine, n-methyl-6-quinolinemethanamine, methyl 6-quinolylmethyl amine
PubChem CID 6483903
IUPAC Name N-methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 172.23
Percent Purity 95%