Learn More
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, 97%
Codice prodotto. 10781394 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10781394
Marca: Thermo Scientific 221581000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent, Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24589-78-4
Formula molecolare C6H12F3NOSi
Molecular Weight (g/mol) 199.25
Numero MDL MFCD00000411
InChI Key MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-trimethylsilylacetamide
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 130°C to 132°C
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Indice di rifrazione 1.3782 to 1.3802
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 199.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.