Learn More
N-Methyl-tert-butylamine, 97%
Codice prodotto. 10079021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10079021
Marca: Thermo Scientific Acros 368810050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14610-37-8 | C5H13N | 87.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14610-37-8
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.16
Numero MDL MFCD00042853
InChI Key ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine
PubChem CID 84552
IUPAC Name N,2-dimethylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)NC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-tert-butylamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Densità 0.7270g/mL
Punti di ebollizione 67.0°C to 69.0°C
Punto d'infiammabilità −26°C
Intervallo percentuale saggio 96% (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CNHCH3
Indice di rifrazione 1.3950 to 1.3970
Quantità 5 mL
Beilstein 04,IV,659
Gravità specifica 0.727
Peso formulazione 87.16
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methyl-tert-butylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.