Learn More
N-Methylcyclohexylamine, 98%
Codice prodotto. 10071610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5mL
Codice prodotto. 10071610
Marca: Thermo Scientific Acros 146992500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-60-7 | C7H15N | 113.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-60-7
Formula molecolare C7H15N
Molecular Weight (g/mol) 113.20
Numero MDL MFCD00003832
InChI Key XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
PubChem CID 7514
ChEBI CHEBI:59018
IUPAC Name N-methylcyclohexanamine
SMILES CNC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylcyclohexylamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -8.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 149.0°C
Punto d'infiammabilità 29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11NHCH3
Indice di rifrazione 1.4545 to 1.4565
Quantità 250 mL
Beilstein 12, 6
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5.4 wt% (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ehter
Viscosità 1.58 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 113.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylcyclohexylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.