Learn More
N-Methylimidazole, 99% (GLC), for DNA Synthesis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11452884 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
Codice prodotto. 11452884
Marca: Fisher Chemical M/4930/PB05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 616-47-7
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
Numero MDL MFCD00005292
InChI Key MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
IUPAC Name 1-methylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1
Specifica
Punto di fusione -2°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 198°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 100 mL
Peso formulazione 82.12g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.