Learn More
N-Methylpentylamine, 98%
Codice prodotto. 11381737
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11381737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04882.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25419-06-1 | C6H15N | 101.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25419-06-1
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.19
Numero MDL MFCD00041354
InChI Key UOIWOHLIGKIYFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylpentylamine, n-methylamylamine, amylmethylamine, methyl pentyl amine, 1-pentanamine, n-methyl, methylpentylamine, pentylamine, n-methyl, methyl-pentyl-amine, n-methyl-n-pentylamine, methylamylamine
PubChem CID 117479
IUPAC Name N-methylpentan-1-amine
SMILES CCCCCNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylpentylamine
Densità 0.738
Punti di ebollizione 117°C to 119°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Indice di rifrazione 1.4105
Quantità 2 g
Numero UN UN2733
Beilstein 1731333
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 101.19
Percent Purity 98%