Learn More
N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, free acid, MP Biomedicals™
Shop All MP Biomedicals ProductsSpecifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, free acid |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 0.9961 |
| Peso formulazione | 239.23 |