missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Di-n-octylaniline, 98%

Codice prodotto. 11352539
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11352539

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26644.03

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 3007-75-8 | C22H39N | 317.56 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 3007-75-8
Formula molecolare C22H39N
Molecular Weight (g/mol) 317.56
Numero MDL MFCD00155305
InChI Key PTRSTXBRQVXIEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-di-n-octylaniline, benzenamine, n,n-dioctyl, dioctylphenylamine, benzenamine,n,n-dioctyl
PubChem CID 137791
IUPAC Name N,N-dioctylaniline
SMILES CCCCCCCCN(CCCCCCCC)C1=CC=CC=C1

Specifica

Materiale o nome chimico N,N-Di-n-octylaniline
Indice di rifrazione 1.5495
Quantità 1 g
Peso formulazione 317.56
Percent Purity 98%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato