Learn More
N,N-Dibutylformamide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10204380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
500mL
Codice prodotto. 10204380
Marca: Thermo Scientific Acros 112980100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 761-65-9
Formula molecolare C9H19NO
Molecular Weight (g/mol) 157.26
Numero MDL MFCD00003289
InChI Key NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
PubChem CID 12975
IUPAC Name N,N-dibutylformamide
SMILES CCCCN(CCCC)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dibutylformamide
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 100°C
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HCON[(CH2)3CH3]2
Indice di rifrazione 1.4430 to 1.4450
Quantità 10 mL
Beilstein 03,443F
Gravità specifica 0.86
Peso formulazione 157.26
Percent Purity 99+%