Learn More
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine, 90%
Codice prodotto. 11338386
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11338386
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17330.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 357-83-5 | C6H11ClF3N | 189.606 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 357-83-5
Formula molecolare C6H11ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 189.606
Numero MDL MFCD00054672
InChI Key BDZHKUAKSMWSAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, n,n-diethyl 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl amine, n-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl diethylamine, yarovenko's reagent, acmc-20appo, 2-chloro-1,1,2-trifluorotriethylamine, 1,1,2-trifluoro-2-chloroethyldiethylamine, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyldiethylamine, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyltrifluoro, 1-diethylamino-1,1,2trifluoro-2-chloroethane
PubChem CID 136184
IUPAC Name 2-chloro-N,N-diethyl-1,1,2-trifluoroethanamine
SMILES CCN(CC)C(C(F)Cl)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Densità 1.19
Punti di ebollizione 38°C (10 mmHg)
Formula lineare ClFCHCF2N(CH2CH3)2
Quantità 5 g
Numero UN UN3267
Beilstein 1098675
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 189.61
Percent Purity 90%