Learn More
N,N'-Diethylethylenediamine, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N, N'-Diethylethylenediamine |
| Densità | 0.8110g/mL |
| Punti di ebollizione | 152.0°C to 154.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 33°C |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C2H5NHCH2CH2NHC2H5 |
| Indice di rifrazione | 1.4326 |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 04,251 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,N'-Diethylethylenediamine
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.