Learn More
N,N'-Diethylethylenediamine, 95%
Codice prodotto. p-4813564 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15274644
Marca: Thermo Scientific Acros 155520050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-74-0 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-74-0
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.21
Numero MDL MFCD00009033
InChI Key CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
PubChem CID 67105
ChEBI CHEBI:182290
IUPAC Name N,N'-diethylethane-1,2-diamine
SMILES CCNCCNCC
Specifica
Materiale o nome chimico N, N'-Diethylethylenediamine
Densità 0.8110g/mL
Punti di ebollizione 152.0°C to 154.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5NHCH2CH2NHC2H5
Indice di rifrazione 1.4326
Quantità 5 g
Beilstein 04,251
Gravità specifica 0.811
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 116.21
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Diethylethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.