Learn More
N,N-Diethylformamide, 99%
Codice prodotto. 10713924 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 10713924
Marca: Thermo Scientific Acros 181370250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 617-84-5 | C5H11NO | 101.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-84-5
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.15
Numero MDL MFCD00003287
InChI Key SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
PubChem CID 12051
IUPAC Name N,N-diethylformamide
SMILES CCN(CC)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Diethylformamide
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 176.0°C to 177.0°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HCON(C2H5)2
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.4350
Quantità 25 mL
Beilstein 04, 109
Gravità specifica 0.9
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid