Learn More
N,N-Diethylmethylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10294470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10294470
Marca: Thermo Scientific Acros 114461000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-39-7
Formula molecolare C5H14N
Molecular Weight (g/mol) 88.17
Numero MDL MFCD00009049
InChI Key GNVRJGIVDSQCOP-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo n,n-diethylmethylamine, diethylmethylamine, ethanamine, n-ethyl-n-methyl, n-methyldiethylamine, diethylamine, n-methyl, n-ethyl-n-methyl-ethanamine, methyldiethylamine, diethylmethyl amine, diethyl methyl amine, methyl diethyl amine
PubChem CID 12022
IUPAC Name N-ethyl-N-methylethanamine
SMILES CC[NH+](C)CC
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Diethylmethylamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -196°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7200g/mL
Punti di ebollizione 63°C to 65°C
Punto d'infiammabilità -23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2NCH3
Indice di rifrazione 1.3890 to 1.391
Quantità 100 mL
Beilstein 04, 99
Gravità specifica 0.72
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol and ethyl ether,soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 87.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diethylmethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.