Learn More
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine, 98%
Codice prodotto. 11439410
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11439410
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50276.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3529-10-0 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3529-10-0
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.208
Numero MDL MFCD00047977
InChI Key GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine
PubChem CID 77063
IUPAC Name N',N'-dimethylbutane-1,4-diamine
SMILES CN(C)CCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2CH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.44
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 116.21
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N,N-Dimethylbutane-1,4-diamine