Learn More
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, 99%
Codice prodotto. p-4228626 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11985361
Marca: Thermo Scientific Acros 440030010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17469-89-5 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17469-89-5
Formula molecolare C11H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD00082539
InChI Key HOGIQTACRLIOHC-JTQLQIEISA-N
Sinonimo n,n-dimethyl-l-phenylalanine, phenylalanine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylphenylalanine, l-phenylalanine, n,n-dimethyl, s-2-dimethylamino-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-dimethylamino-3-phenylpropanoic acid, alanine, n,n-dimethyl-3-phenyl-, l, l-phenylalanine,n,n-dimethyl, s-2-dimethylamino-3-phenyl-propionic acid
PubChem CID 11830289
IUPAC Name (2S)-2-(dimethylamino)-3-phenylpropanoic acid
SMILES CN(C)[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethyl-L-phenylalanine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 225.0°C to 227.0°C
Colore White
Densità 0.0950g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.095
Rotazione specifica 73.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water:(20°C) freely soluble
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder