Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, 97%
Codice prodotto. 11310976 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
5g
Product Code. 11310976
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 408460250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-98-9 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-98-9
Formula molecolare C8H12N2
Molecular Weight (g/mol) 136.20
Numero MDL MFCD00007860
InChI Key BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
PubChem CID 7472
ChEBI CHEBI:15783
IUPAC Name 4-N,4-N-dimethylbenzene-1,4-diamine
SMILES CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Nota nome Practical
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35.0°C
Colore Brown
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 262.0°C
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2C6H4N(CH3)2
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 3278
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,benzene
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Hazard Statement
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P330-Sciacquare la bocca.