Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate, 99%
Codice prodotto. p-119834 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10229343
Marca: Thermo Scientific Acros 408490050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 62778-12-5 | 0·5 C2H2O4 | 362.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62778-12-5
Formula molecolare 0·5 C2H2O4
Molecular Weight (g/mol) 362.42
Numero MDL MFCD00036387
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 200.0°C
Colore Beige to Brown or Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 362.42
Percent Purity 99%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.