Learn More
N,N-Dimethylacetamide, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15601460
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2L
Codice prodotto. 15601460
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 1548061L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Spectrophotometric Grade,≥99%
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-19-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00008686
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
SMILES CN(C)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylacetamide
Punto di fusione -20°C
Densità 0.937g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 164°C to 166°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 1.8% (100°F), 11.5% (160°F)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Punto di combustione 914°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.437
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Pressione del vapore 4mmHg (38°C), 2mmHg (25°C)
Beilstein 1737614
Peso formulazione 87.12g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Spectrophotometric