Learn More
N,N-Dimethylacetamide, 99+%, for spectroscopy
Codice prodotto. 10012220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10012220
Marca: Thermo Scientific Acros 167780010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-19-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00008686
InChI Key FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC Name N, N-dimetilacetammide
SMILES CN(C)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylacetamide
Punto di fusione -20.0°C
Absorbance 0.01 max. at 360nm, 0.03 max. at 320nm, 0.05 max. at 310nm, 0.15 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 1 max. at 270nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.9370g/mL
Punti di ebollizione 164.0°C to 166.0°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 70°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Gravità specifica 0.937
Formula lineare CH3CON(CH3)2
Viscosità 1.02 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 59
Acqua 0.05% max.
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Indice di Merck 15, 3248
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Peso formulazione 87.12
Percent Purity ≥99%
Grado Spectroscopy