Learn More
N,N-Dimethylaniline, 99%
Codice prodotto. 10356600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
5mL
Codice prodotto. 10356600
Marca: Thermo Scientific Acros 115920050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 121-69-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-69-7
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00008304
InChI Key JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene
PubChem CID 949
ChEBI CHEBI:16269
IUPAC Name N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylaniline
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 1.5°C to 2.5°C
Colore Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 193.0°C to 194.0°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.5570 to 1.5590
Quantità 5 mL
Fieser 01,274; 02,147
Indice di Merck 15, 3256
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, chloroform, acet, carbon tetrachloride
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.