Learn More
N,N-Dimethyldodecylamine, 90+%
Codice prodotto. 11471157
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11471157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24145.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.409 g/mol
N,N-Dimethyldodecylamine is used as a as a capping agent during the synthesis of Au(core) -Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene. It is used in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate. Also used in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N,N-Dimethyldodecylamine is used as a as a capping agent during the synthesis of Au(core) -Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene. It is used in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate. Also used in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air & moisture sensitive. Materials to avoid is copper, oxidizing agents, strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-18-5
Formula molecolare C14H31N
Molecular Weight (g/mol) 213.409
Numero MDL MFCD00008970
InChI Key YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
PubChem CID 8168
IUPAC Name N,N-dimethyldodecan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethyldodecylamine
Punto di fusione -20°C
Densità 0.787
Punti di ebollizione 110°C to 112°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 118°C (244°F)
Indice di rifrazione 1.4375
Quantità 50 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 213.41
Percent Purity ≥90%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.