Learn More
N,N-Dimethyldodecylamine, 95%, pract.
Codice prodotto. p-117478 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10209500
Marca: Thermo Scientific Acros 408292500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-18-5
Formula molecolare C14H31N
Molecular Weight (g/mol) 213.41
Numero MDL MFCD00008970
InChI Key YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
PubChem CID 8168
IUPAC Name N,N-dimethyldodecan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethyldodecylamine
Nota nome pract., 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -20.0°C
Densità 0.7870g/mL
Punti di ebollizione 271.0°C
Punto d'infiammabilità 118°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Dodecyl) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)11N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4365 to 1.4385
Quantità 250 g
Gravità specifica 0.787
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Viscosità 1.8 mPa.s (100°C)
Peso formulazione 213.41
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethyldodecylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.