Learn More
N,N-Dimethylethylamine, 99%
Codice prodotto. 10308740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 10308740
Marca: Thermo Scientific Acros 219292500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 598-56-1 | C4H11N | 73.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-56-1
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.13
Numero MDL MFCD00009039
InChI Key DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylethylamine, dimethylethylamine, ethanamine, n,n-dimethyl, ethyldimethylamine, n-ethyldimethylamine, ethylamine, n,n-dimethyl, methanamine, n-ethyl-n-methyl, unii-9n5384xvem, c13-15-alkyldimethylamines, amines, c13-15-alkyldimethyl
PubChem CID 11723
IUPAC Name N,N-dimethylethanamine
SMILES CCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylethylamine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -140°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.6750g/mL
Punti di ebollizione 36°C
Punto d'infiammabilità -36°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3715 to 1.3735
Quantità 250 mL
Beilstein 04, 94
Gravità specifica 0.675
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 73.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.