Learn More
N,N-Dimethylformamide, ≥99.8%, ACS Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Codice prodotto. 15621460
Click to view available options
Quantità:
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15621460
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 1548142L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
CAS 68-12-2
Densità 0.944g/mL
Quantità 2 L
Limite di esplosione 0.152
Punto d'infiammabilità 58°C (136.4°F)
Punto di combustione 833°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H7NO
Formula lineare HCON(CH3)2
Numero MDL MFCD00003284
Pressione del vapore 2.7mmHg (20°C)
Numero UN UN2265
Beilstein 605365
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
Molecular Weight (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Peso formulazione 73.09g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado ACS