Learn More
N,N-Dimethylformamide, ≥99.8%, for spectroscopy ACS
Codice prodotto. 10605491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10605491
Marca: Thermo Scientific Acros 408325000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
Punto di fusione -61.0°C
Nota nome 99.8%
Absorbance 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 295nm, 0.3 max. at 275nm, 1 max. at 270nm
CAS min. % 99.8
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione >350°C
Densità 0.9450g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 58°C
Imballaggio EcoSafPak™ Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4290 to 1.4320
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Gravità specifica 0.945
Acido titolabile 0.0005 meq/g max.
Formula lineare HCON(CH3)2
Base titolabile 0.003 meq/g max.
Pressione del vapore Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Acqua 0.15% Max. (coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Indice di Merck 15, 3267
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Peso formulazione 73.09
Percent Purity ≥99.8%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.