Learn More
N,N-Dimethylformamide,≥99.99995% (trace metals analysis), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™,
Codice prodotto. 15666910
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15666910
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 727811L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
TraceSELECT™, for inorganic trace analysis,≥99.99995% (trace metals analysis)
  • High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS
  • Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance
  • The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide
CAS 68-12-2
Densità 0.947-0.949g/mL at 20°C, 0.944g/mL
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.152
Punto d'infiammabilità 58°C (136.4°F)
Punto di combustione 833°F
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare C3H7NO
Formula lineare HCON(CH3)2
Numero MDL MFCD00003284
Pressione del vapore 2.7mmHg (20°C)
Numero UN UN2265
Beilstein 605365
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
Molecular Weight (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Peso formulazione 73.09g/mol
Percent Purity ≥99.99995% (trace metals analysis)
Grado TraceSELECT