Learn More
N,N-Dimethylformamide-d{7}, 99.5% (Isotopic)
Codice prodotto. 11319977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
5 x 1 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11319977 1 g 1g
11316079 5 x 1 g 5g
15401807 5 g 5g
15411807 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11319977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042284.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
It is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is also used as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4472-41-7
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 80.138
Numero MDL MFCD00003286
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Sinonimo n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
IUPAC Name 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)formamide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylformamide-d7
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.04 g/mL
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Odore Amine-like
Imballaggio Prescored Ampule
Quantità 1 g
Punti di ebollizione 153°C
Formula lineare DCON(CD3)2
Numero UN UN2265
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 80.14
Percent Purity 99.5%