Learn More
N,N-Dimethylformamide-d7, for NMR, 99.5 atom % D
Codice prodotto. 10762611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
1mL
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10762611 10 mL Glass Bottle 10mL
10479670 1 mL Glass Bottle 1mL
16378186 5 mL Glass Bottle 5mL
16388186 25 mL Glass Bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10762611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 183600100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4472-41-7
Formula molecolare C3H7NO
Numero MDL MFCD00003286
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Sinonimo n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylformamide-d7
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.5 atom % D
Densità 1.0300g/mL
Deuterio (D) 99.4% min.
Punto d'infiammabilità 58°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.428
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Quantità 10 mL
Formula lineare DCON(CD3)2
SMILES CN(C)C=O
IUPAC Name 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)formamide
Molecular Weight (g/mol) 80.138
Peso formulazione 80.15
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide-d7
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.