Learn More
N,N-Dimethylformamide-d7, for NMR, 99.5 atom % D
Codice prodotto. 16388186 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
1mL
25mL
5mL
Codice prodotto. 16388186
Marca: Thermo Scientific Acros 183600250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4472-41-7
Formula molecolare C3H7NO
Numero MDL MFCD00003286
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Sinonimo dimethylformamide d, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, deuterated dmf, n,n-dimethylformamide-d7, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, dimethyl formamide-d7, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, dmf-d7, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide
PubChem CID 78225
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylformamide-d7
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.5 atom % D
Densità 1.0300 g/mL
Deuterio (D) 99.4% min.
Punto d'infiammabilità 58°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.428
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Quantità 25 mL
Formula lineare DCON(CD3)2
SMILES [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name N,N-di(²H₃)methyl(²H)formamide
Molecular Weight (g/mol) 80.14
Peso formulazione 80.15
Grado NMR