Learn More
DMF, Dimethylformamide, Sequencing, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10063074
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
4L
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10063074
Marca: Fisher BioReagents BP11604
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
  • DMF for sequencing and peptide synthesis
  • Useful for protein chemistry due to low amine content
  • DMF is a commonly used solvent in solid phase peptide synthesis
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylformamide
pH 6 to 8
Punto di fusione -61°C
Absorbance Pass Test, 1 max. at 270nm, 0.3 max. at 275nm, 0.1 max. at 295nm, 0.05 max. at 310nm, 0.01 max. (340nm to 400nm) at 340nm
Colore Colorless
Informazioni di decomposizione >350°C
Densità 0.945g/cm³
Punti di ebollizione 153°C
Quantità 4 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Acido titolabile 0.0005mEq/g max.
Formula lineare HCONCH3CH3
Base titolabile 0.003mEq/g max.
Pressione del vapore 4.9mbar at 20°C
Numero UN 2265
Viscosità 0.8 mPa/s at 20°C
Acqua 0.03% max.
Indice di Merck 15, 3267
Peso formulazione 73.09
Percent Purity ≥99.5%
Grado Sequencing
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.