Learn More
N-n-Hexylaniline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15431818
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15431818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55524.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4746-32-1
Formula molecolare C12H19N
Molecular Weight (g/mol) 177.291
Numero MDL MFCD00462723
InChI Key OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47
PubChem CID 138340
IUPAC Name N-hexylaniline
SMILES CCCCCCNC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-n-Hexylaniline
Colore Colorless to Brown
Densità 0.899g/mL
Punti di ebollizione 140°C to 145°C (15 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5230
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid