Learn More
N,N'-Methylenebisacrylamide, 96%, extra pure
Codice prodotto. 10521611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Artikelnummer. Quantità Imballaggio unitSize
10521611 100 g Plastic bottle 100g
10651063 5 g Bottiglia in vetro 5g
10531611 500 g Plastic bottle 500g
11985461 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10521611
Brand: Thermo Scientific Acros 163801000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-26-9
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.17
InChI Key ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Tekniske data
Materiale o nome chimico N, N'-Methylenebisacrylamide
Punto di fusione 185°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (H2C=CHCONH)2CH2
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 96%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 4
Faresætning
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.