Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Methylenebisacrylamide, 99+%, for biochemistry, for electrophoresis
Codice prodotto. 10194030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10194030
Marca: Thermo Scientific Chemicals 164791000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-26-9
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.169
Numero MDL MFCD00008625
InChI Key ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo MBA
PubChem CID 8041
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifica
Absorbance (1% aq. soln.) (1 cm cell), (1% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Materiale o nome chimico N, N';-Methylenebisacrylamide
Nota nome For electrophoresis, For biochemistry
Forma fisica Fine Needle-like Crystals or Crystalline Powder
Acido acrilico 0.02% max.
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 5.31 (Air = 1.0)
Colore White
pH 5 (2.5% min. aq. soln.)
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare (H2C=CHCONH)2CH2
Peso formulazione 154.17
Percent Purity ≥99.0%
Grado Biochemical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methylene diacrylamide