Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99%, for biochemistry, For electrophoresis
Codice prodotto. 10760102 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
50g
5g
Codice prodotto. 10760102
Marca: Thermo Scientific Chemicals 420580050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-18-9
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.21
Numero MDL MFCD00008335
InChI Key KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC Name N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -55.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7700g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C to 122.0°C
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4169 to 1.4189
Quantità 5 g
Beilstein 04, 250
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Indice di Merck 15, 9277
Gravità specifica 0.77
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear and no haze
Peso formulazione 116.21
Percent Purity 99%
Grado Biochimica
Forma fisica Liquid