Learn More
n-Nonylbenzene, 97%
Codice prodotto. 11439030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11439030 50 g 50g
11429030 10 g 10g
11449030 250 g 250g
3 options
Codice prodotto. 11439030
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12957.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1081-77-2 | C15H24 | 204.357 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1081-77-2
Formula molecolare C15H24
Molecular Weight (g/mol) 204.357
Numero MDL MFCD00009575
InChI Key LIXVMPBOGDCSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylnonane, benzene, nonyl, n-nonylbenzene, nonane, 1-phenyl, 1-nonylbenzene, unii-58ak68ov26, benzene, c6-12-alkyl derivs., n-nonyl benzene, phenyl-nonane, c6-c12 alkylbenzene
PubChem CID 14126
IUPAC Name nonylbenzene
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico n-Nonylbenzene
Densità 0.858
Punti di ebollizione 281°C to 283°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.483
Quantità 50 g
Beilstein 1907173
Peso formulazione 204.36
Percent Purity 97%