Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% trimethylsilyl chloride
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.9740g/mL |
| Punti di ebollizione | 145.0°C to 147.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 34°C |
| Formula lineare | CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3 |
| Quantità | 500 g |
| Gravità specifica | 0.974 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: hydrolysis |
| Peso formulazione | 257.4 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% trimethylsilyl chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.