Learn More
n-Octadecyl sulfate, sodium salt, 98%
Codice prodotto. 10380484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10380484
Marca: Thermo Scientific Acros 384890050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-04-3
Formula molecolare C18H37NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 372.55
Numero MDL MFCD00007469
InChI Key NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
PubChem CID 23673604
IUPAC Name sodium;octadecyl sulfate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octadecyl sulfate, sodium salt
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 211.0°C to 213.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Ex Sulfated Ash)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)17OSO3Na
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 372.55
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Octadecyl sulfate, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.