Learn More
n-Octadecyltrichlorosilane, 95%, cont. 5-10% branched isomers
Codice prodotto. p-7022811
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11452368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15732.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-04-9 | C18H37Cl3Si | 387.929 g/mol
n-Octadecyltrichlorosilane is used in semiconductor industry to form self-assembled monolayer thin films on silicon dioxide substrates. Used in molecular electronics, as thin insulating gates in Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors. It is also used in platinum catalyzed synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-Octadecyltrichlorosilane is used in semiconductor industry to form self-assembled monolayer thin films on silicon dioxide substrates. Used in molecular electronics, as thin insulating gates in Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors. It is also used in platinum catalyzed synthesis.
Solubility
Decomposes in water.
Notes
Moisture sensitive. Store in cool dry place in tightly closed container. Store under dry inert gas. Keep away from water/moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-04-9
Formula molecolare C18H37Cl3Si
Molecular Weight (g/mol) 387.929
Numero MDL MFCD00000484
InChI Key PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
PubChem CID 8157
IUPAC Name trichloro(octadecyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 160°C to 162°C (3mmHg)
Materiale o nome chimico n-Octadecyltrichlorosilane
Punto di fusione ∼20°C
Quantità 50 g
Note percentuale saggio cont. 5 to 10% branched isomers
Formula lineare CH3(CH2)17SiCl3
Numero UN UN1800
Beilstein 1778847
Punto d'infiammabilità 189°C (372°F)
Informazioni di solubilità Decomposes in water.
Peso formulazione 387.94
Percent Purity 95%
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.46
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.984
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Octadecyltrichlorosilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Octadecyltrichlorosilane