Learn More
N-Octanoic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073347 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
Codice prodotto. 10617612
Marca: Fisher Chemical O/0030/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 124-07-2
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.214
Numero MDL 4429
InChI Key WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC Name octanoic acid
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Specifica
Punto di fusione 16°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 237°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 5
Peso formulazione 144.21g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Octanoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.