Learn More
n-Octyl-β-D-glucopyranoside (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Amber Poly Bottle
Poly Micro Tube
Dimensione della confezione:
1g
25g
500mg
5g
Descrizione
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside is a highly purified, nonionic detergent.
Specifica
Specifica
| Absorbance | 0.3 max. at 260nm |
| Materiale o nome chimico | n-Octyl-β-D-Glucopyranoside |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Punto di fusione | 105°C |
| Quantità | 1 g |
| Imballaggio | Poly Micro Tube |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98 % |
| Rotazione specifica | -28.0 to -32.0° (+ or -) |
| Indice di Merck | 15, 6857 |
| Vedi altri risultati |