Learn More
n-Octyl-β-D-glucopyranoside (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10214873
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Amber Poly Bottle
Poly Micro Tube
Dimensione della confezione:
1g
25g
500mg
5g
Codice prodotto. 10214873
Marca: Fisher BioReagents BP585500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside is a highly purified, nonionic detergent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29836-26-8
Formula molecolare C14H28O6
Molecular Weight (g/mol) 292.37
Numero MDL MFCD00063288
InChI Key HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
PubChem CID 62852
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Absorbance 0.3 max. at 260nm
Materiale o nome chimico n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Punto di fusione 105°C
Quantità 500 mg
Imballaggio Poly Micro Tube
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Rotazione specifica -28.0 to -32.0° (+ or -)
Indice di Merck 15, 6857
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(octyloxy)oxane-3,4,5-triol
Peso formulazione 292.4