Learn More
n-Octylamine, 99+%
Codice prodotto. p-4509851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100 GR
5 GR
500g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10735231
Marca: Thermo Scientific Acros 129490050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 111-86-4 | C8H19N | 129.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-86-4
InChI Key IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
PubChem CID 8143
ChEBI CHEBI:7728
IUPAC Name octan-1-amine
SMILES CCCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octylamine
Punto di fusione -1.0°C
Densità 0.7820g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H19N
Formula lineare CH3(CH2)7NH2
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.4300
Quantità 5 g
Beilstein 04,196
Gravità specifica 0.782
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 129.24
Viscosità 1.39 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 129.24
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid