Learn More
n-Octyltrimethoxysilane, 97+%
Codice prodotto. 11365447
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11365447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042698.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3069-40-7 | C11H26O3Si | 234.41 g/mol
n-Octyltrimethoxysilane is used in medicine field, electronic industry and polymer material. It is also used as surface modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3069-40-7
Formula molecolare C11H26O3Si
Molecular Weight (g/mol) 234.41
Numero MDL MFCD00043053
InChI Key NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane
PubChem CID 76485
IUPAC Name trimethoxy(octyl)silane
SMILES CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 75°C (0.1mmHg)
Materiale o nome chimico n-Octyltrimethoxysilane
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 102°C (216°F)
Informazioni di solubilità Soluble in common non-polar organic solvent.
Peso formulazione 234.41
Percent Purity ≥97%
Indice di rifrazione 1.417
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.907 g/mL